Learn More
Concentrado de sodio sin azufre: Na a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Descripción
Concentrado de sodio sin azufre: Na a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Na |
| Sinónimo | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na |
| SMILES | [Na] |
| Nombre IUPAC | sodio |
| Mostrar más |