Learn More
Estándar de potasio sin azufre: K a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Código de producto. 30311198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30311198 50 g
1 options
Código de producto. 30311198 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOSFK500050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
CAS 9-7-7440
Nombres de analitos o componentes Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular K
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Kalium;
Fórmula InChI InChI=1 S/KH
Tipo de solución Solución única
SMILES [K]
Elemento K
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 20 cSt
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 39.1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 38.9637