Learn More
Estándar de fósforo sin azufre: P al 10 % en peso (100000 μg/g) en aceite de hidrocarburo de 75 cSt
Código de producto. 30316792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Código de producto. Cantidad
30316792 400 g
1 options
Código de producto. 30316792 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOSFP10P400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Nombres de analitos o componentes Phosphorus
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular P
Concentración 10 %
Sinónimo P
Fórmula InChI InChI=1 S/P
Tipo de solución Solución única
SMILES [P]
Elemento P
Nombre IUPAC fósforo
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 75 cSt
Industry Type CC Industrial
Peso molecular (g/mol) 30.97
Cantidad 400 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.9738
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.