Learn More
Concentrado de fósforo sin azufre: P aprox. 11 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Descripción
Concentrado de fósforo sin azufre: P aprox. 11 % en peso en hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus |
| Fórmula molecular | P |
| Sinónimo | P |
| Fórmula InChI | InChI=1S/P |
| SMILES | [P] |
| Nombre IUPAC | fósforo |
| Solvent or Matrix | Petróleo de hidrocarburos |
| Mostrar más |