Learn More
Estándar de manganeso sin azufre: Mn a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Código de producto. 30322443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30322443 50 g
1 options
Código de producto. 30322443 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOSFMN1000A50G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
CAS 7439-96-5
Nombres de analitos o componentes Manganese
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Mn
Concentración 1000 μg/g
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Mn
Fórmula InChI InChI=1 S/Mn
Tipo de solución Solución única
SMILES [Mn]
Elemento Mn
Nombre IUPAC Manganeso
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 20 cSt
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 54.94
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.938