Learn More
Concentrado de cobalto sin azufre: Co a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Código de producto. 18091740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18091740 100 g 100 g
18031940 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18091740 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROSFCO3100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Concentrado de cobalto sin azufre: Co a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
CAS 7440-24-6
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Strontium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Sr
Sinónimo Sr
Fórmula InChI InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
Nombre IUPAC estroncio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 87.62
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 87,906 g/mol