Learn More
Estándar de cerio sin azufre: Ce a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de cerio sin azufre: Ce a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium |
| CAS | 7440-45-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ce |
| Concentración | 5000 μg/g |
| Sinónimo | Ce |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ce |
| SMILES | [Ce] |
| Nombre IUPAC | cerio |
| Mostrar más |