Learn More
Concentrado de calcio sin azufre: Ca a aprox. 2 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Código de producto. 30003106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003106 100 g 100 g
30002981 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003106 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROSFCA2100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Concentrado de calcio sin azufre: Ca aprox. 2 % en peso en hidrocarburos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
CAS 7440-70-2
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Calcium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ca
Sinónimo Ca
Fórmula InChI InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 40.078
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 39,963 g/mol