Learn More
Estándar de boro sin azufre: B a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Boron |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | B |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Sinónimo | B |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/B |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [B] |
| Mostrar más |