Learn More
Azufre, flores, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493147 500 g 500 g
11389236 100 g 100 g
11399236 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17260.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Punto de fusión 117°C to 120°C
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphur, flowers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur