Learn More
Azufre, extra puro, precipitado, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10020380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020380 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10020380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8990/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 445°C
Punto de fusión 113°C
CAS 7704-34-9
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur precipitated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.