Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15652690 100 g 100 g
15672690 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652690 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 247626100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7782-99-2
Fórmula molecular H2O3S
Peso molecular (g/mol) 82.073
Número MDL MFCD00011335
Clave InChI LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
Nombre IUPAC ácido sulfuroso
SMILES OS(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Dioxide Solution
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H2SO3
Número UN 1833
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥6%
Grado Reactivo ACS
Residuo después del encendido ≤0.005%
Densidad 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)