Learn More
Azufre en diésel ASTM D 5453; ISO 20846 (valor nominal: 7,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Código de producto. 16060040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16060040 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16060040 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMSUGOLO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Materiales de referencia certificados para la calibración y verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para contenido de azufre ASTM D5453; ISO 20846.
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado por el método Round Robin por laboratorios de prueba independientes
  • Garantiza una buena correlación entre laboratorios
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • Tamaño del paquete 250 ml
  • 12 meses de vida útil
Especificaciones
Número UN UN 1202
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Certified Reference Material, Sulphur Standard Sulphur in Diesel (Low) approx 7.2mg/kg 250mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gasoil : fuels, diesel
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.