Learn More
Azufre en solución estándar de petróleo crudo, Specpure™, 10.000 μg/g (1,00%), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15456405 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15456405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041888.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur in Crude Oil standard solution
Nombre de nota 10,000μg/g (1.00%)
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00197838
Número UN UN1267
Color Negra
Cantidad 100 mL
Grado Specpure