Learn More
Azufre en solución estándar de crudo 1000 μg/g (0,10 %), Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 15426405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426405 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15426405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041885.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sulfur
Nombre de nota 1000μg/g (0.10%)
CAS 7704-34-9
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Color Negra
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Formula Weight (peso de la fórmula) 3350
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.