Learn More
Azufre, polvo coloidal, Honeywell™
Código de producto. 15621370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621370 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15621370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 138251KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Forma física Colloidal Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Número UN 1350
Temperatura de inflamación 207°C (404.6°F)
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.07g/mol
Punto de ignición 450°F
Presión de vapor 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densidad Vapor Density: 8.9 (vs air)