missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de azufre y cloro: S, Cl a 250 μg/g en aceite mineral de 75 cSt, VHG™

Código de producto. 17921436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17921436 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17921436 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSCLOIL250100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

Estándar de azufre y cloro: S, Cl a 250 μg/g en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorine/Sulfur
CAS 7782-50-5, 7704-34-9
Métodos XRF/ICP
Nombres de analitos o componentes Chlorine/Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Solvent or Matrix 75 wt Oil
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorine 250 μg/g/Sulfur 250 μg/g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.