Learn More
Azufre& Estándar de cloro: S, Cl a 1,0 % en peso en aceite mineral de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorine∣Sulfur |
| CAS | 7782-50-5, 7704-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorine∣Sulfur |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Tipo de solución | Mixture |
| Elemento | Multi-element |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorine 1 %∣Sulfur 1 % |