Learn More
Conjunto de calibración de azufre: S a 0-100 mg/kg en tolueno, VHG™
Código de producto. 17922676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
11 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
22 ml
17922676 11 x 2 mL 22 ml
1 options
Código de producto. 17922676 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor ALKKTSTOLW11100SET
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Conjunto de calibración de azufre: S a 0-100 mg/kg en tolueno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Concentración 0-100 mg/kg
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 11 x 2 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.