Learn More
Azufre, 99,5 %, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10740711 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10400101 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201250025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445.0°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 114.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Temperatura de inflamación 168°C
Índice Merck 15, 9099
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.36