Learn More
Azufre, +99,5 %, refinado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914061 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
11924061 500 g Frasco de plástico 500 g
10606242 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201220100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445.0°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 114.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Temperatura de inflamación 168°C
Índice Merck 15,9099
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Tambor de plástico