Learn More
Azufre a 7000 μg/g en aceite residual
Código de producto. 30324855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30324855 100 mL
1 options
Código de producto. 30324855 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSRES7000100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Single Solution
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972