Learn More
Azufre a 7000 μg/g en aceite residual, 500 ml
Código de producto. 30312858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30312858 500 mL
1 options
Código de producto. 30312858 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSRES7000500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Solución única
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Aceite residual
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972