Learn More
Sulfoxaflor, TRC
Código de producto. 17942745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942745 2.5 mg 2.50 miligramo
17904575 100 mg 100 miligramos
17911655 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7550052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946578-00-3
Fórmula molecular C10 H10 F3 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 277.27
Sinónimo N-[Methyloxido[1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]ethyl]-λ4-sulfanylidene]cyanamide, Closer, Closer SC, Fengchongding, GF 2032, GF 2372, Isoclast active, Methyl[1-(2-trifluoromethylpyridin-5-yl)ethyl]-N-cyanosulfoximine, Sulfoxaflor, Transform, XDE 208
Nombre IUPAC [metil-oxo-[1-[6-(trifluorometil)piridina-3-il]etil]-λ^{6}-sulfanilideno]cianamida
SMILES CC(c1ccc(nc1)C(F)(F)F)S(=O)(=NC#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfoxaflor
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10F3N3OS/c1-7(18(2,17)16-6-14)8-3-4-9(15-5-8)10(11,12)13/h3-5,7H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0497
Porcentaje de pureza >95%