Learn More
Sulfotep, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Fórmula molecular | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | dietoxifosfinotioiloxi-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 322.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0227 |