Learn More
Sulfotep 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfotep |
| CAS | 3689-24-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfotep |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C8 H20 O5 P2 S2 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Tipo de solución | Solución única |
| Mostrar más |