Learn More
Sulfosuccinimidil oleato sodio, TRC
Código de producto. 30004049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30004049 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30004049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68920010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium
CAS 135661-44-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 H36 N O7 S . Na
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b10-9-;
SMILES [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 1-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 481.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.211
Porcentaje de pureza >95%