Learn More
Sulfosuccinimidil oleato sodio, TRC
Código de producto. 30008843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008843 25 mg 25 miligramos
30006166 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68920025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135661-44-8
Fórmula molecular C22 H36 N O7 S . Na
Peso molecular (g/mol) 481.58
Nombre IUPAC sodio; 1-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b10-9-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.211
Porcentaje de pureza >95%