Learn More
Sulfosuccinimidyl oleate sodium, MedChemExpress
Descripción
Sulfosuccinimidyl oleate sodium (Sulfo-N-succinimidyl oleate sodium) is a long chain fatty acid that inhibits fatty acid transport into cells. Sulfosuccinimidyl oleate sodium is a potent and irreversible inhibitor of mitochondrial respiratory chain. Sulfosuccinimidyl oleate sodium binds the CD36 receptor on the surface of microglia. Anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfosuccinimidyl oleate sodium |
| CAS | 1212012-37-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H36NNaO7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Sulfo-N-succinimidyl oleate sodium |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (129.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C(C1)C(N(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C1=O)=O)(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 481.58 |
| Mostrar más |