Learn More
Sulfosuccinimidil 3-[[2-(Biotinamido)etilo] ditiopropionato Sal de sodio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30422909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422909 1 g -
30425750 100 mg 100 miligramos
30427979 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6994501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325143-98-4
Fórmula molecular C19 H27 N4 O9 S4 . Na
Peso molecular (g/mol) 606.69
Nombre IUPAC sodio; 1-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]etildisulfanil]propanoiloxi]-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosuccinimidyl 3-[[2-(Biotinamido)ethyl] dithio]propionat
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N4O9S4.Na/c24-14(4-2-1-3-12-17-11(10-33-12)21-19(28)22-17)20-6-8-35-34-7-5-16(26)32-23-15(25)9-13(18(23)27)36(29,30)31;/h11-13,17H,1-10H2,(H,20,24)(H2,21,22,28)(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t11-,12-,13?,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.0559