Learn More
Sal sódica del ácido sulfosuccínico, TRC
Código de producto. 30418935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418935 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30418935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6891701G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosuccinic Acid Sodium Salt
CAS 29454-16-8
Fórmula molecular C4H5NaO7S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt, Sulfo-succinic Acid Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O7S.Na/c5-3(6)1-2(4(7)8)12(9,10)11;/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES C(C(C(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C(=O)O.[Na+]
Nombre IUPAC 1,2-dicarboxietano-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 220.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.97