Learn More
Sal sódica del ácido sulfosuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfosuccinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 29454-16-8 |
| Fórmula molecular | C4H5NaO7S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt, Sulfo-succinic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O7S.Na/c5-3(6)1-2(4(7)8)12(9,10)11;/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | C(C(C(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C(=O)O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicarboxietano-1-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 220.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.97 |