Learn More
Sulfosato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfosate |
| CAS | 81591-81-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3 H9 S . C3 H7 N O5 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(Phosphonomethyl)glycine Trimethylsulfonium (1:1) Ion(1-), Trimethylsulfonium Salt with N-(Phosphonomethyl)glycine (1:1), Avans 330, Glyphosate Mono(trimethylsulfonium) Salt, Glyphosate Trimethylsulfonium Salt, Glyphosate-trimesium, ICIA 0224, Medallon, N-Phosphonomethylglycine Monotrimethylsulfonium Salt, Ouragan, SC 0224, Sulfosate, Touchdown, Touchdown 480, Trimethylsulfonium Glyphosate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9S/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-4(2)3/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);1-3H3/q;+1/p-1 |
| SMILES | C[S+](C)C.OC(=O)CNCP(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (carboximetilamino)metil-hidroxifosfinato;trimetilsulfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 245.23 |
| Mostrar más |