Learn More
Ácido sulfosalicílico, TRC
Código de producto. 30419371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419371 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30419371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699445500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfosalicylic Acid
CAS 97-05-2
Fórmula molecular C7 H6 O6 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzoic acid','2-hydroxy-5-sulfo-, Salicylic acid','5-sulfo- (8CI), 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid, 5-Sulfosalicyclic acid, 5-Sulfosalicylic acid, 5-Sulphosalicylic acid, FD, NSC 190
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O6S/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico
Peso molecular (g/mol) 218.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.989