Learn More
Ácido sulfosalicílico, dihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15507834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15507834 2 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2 Kg
1 options
Código de producto. 15507834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 036405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2327.03€
    1506.58€ / 2 Kg
    Ahorro 820.45€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 5965-83-3
Fórmula molecular C9H14O6S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Número MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clave InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfosalicylic Acid
Nombre de nota Dihidrato
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 2 kg
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Forma física Crystals