Learn More
5-Sulfona N-óxido de sulforidazina (N,S5,S5-trióxido de sulforidazina), Mikromol™
Descripción
5-Sulfona N-óxido de sulforidazina (N,S5,S5-trióxido de sulforidazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide |
| CAS | 53926-90-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O5 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-, N,5,5-trioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O5S2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)30(27,28)21-11-10-17(15-19(21)22)29(2,25)26/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5,5-dióxido de 10-[2-(1-metil-1-oxidopiperidin-1-io-2-il)etil]-2-metilsulfonilfenotiazina |
| Mostrar más |