Learn More
Sulfodamina B Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30136583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136583 5 g 5 g
17959994 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7893005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3520-42-1
Fórmula molecular C27 H29 N2 O7 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 580.65
Sinónimo Ammonium, [6-(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-3H-xanthen-3-ylidene]diethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (8CI), C.I. Acid Red 52 (6CI), Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt, Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-, inner salt, sodium salt (9CI), AR 52, Acid Leather Red KB, Acid Red 52, Acid Red B-SF, Acid Red XB, Acid Rhodamine, Acid Rhodamine B, Acid Rose B, Acid Rose Red B, Aizen Food Red No. 106, Amacid Rhodamine B, Amido Rhodamine B, Best Acid Rhodamine FB, Brilliant Acid Rhodamine B, Brilliant Superlan Rhodamine 2B, Brilliant Superlan Rhodamine B, C.I. 45100, Colocid Rhodamine B, Colocid Rhodamine BH, Colocid Rhodamine BN, Conacid Red EB, Covasol Red W 4002, Daiwa IJ Red 207H, Daiwa Red 106WB, Dinacid Rhodamine B, Duasyn Acid Rhodamine B 01, Duramine Rhodamine B, Dyacid Red 4B, Dycosacid Rhodamine B, Erio Acid Red XB, Fenazo Pink XXB, Food Color Red No. 106, Food Red 106, Food Red No. 106, Hispacid Brilliant Pink B, Indacid Rhodamine B, Japan Food Red No. 106, Japan Red 106, Japan Red No. 106, KR 620, Kayacyl Rhodamine FB, Kayaku Acid Rhodamine BH, Kayaku Acid Rhodamine FB, Kemacid Rhodamine B, Kiton Red 620, Kiton Red S, Kiton Rhodamine B, Kyton Red, Libacid Rhodamine LB, Lissamine Rhodamine B, Lissamine Rhodamine B 200, Neolan Red E-XB, Nylosan Rhodamine B, Orient Water Red 27, Pacid Rhodamine B, Phloxine rhodamine, Pontacyl Brilliant Pink, Pro-Jet Red OAM, Rakuto Acid Rhodamine, Ravi Acid Rhodamine B, Red 106, Red no. 106, Rhodamine 200S, Rhodamine Acid, Rhodamine B, Rhodamine B 200, San-Ei Acid Red, Sandolan Rhodamine E-B, Sandolan Rhodamine E-B 400, Sanolin Rhodamine B, Simacid Red 23011, Solar Rhodamine B, Sulfacid Brilliant Pink 3B, Sulfacid Brilliant Pink 3B 1150, Sulforhodamin B, Sulforhodamine B, Triacid Rhodamine B, Vibracolor Red ARE 52, Vicoacid Red 52Y, Xylene Red B
Nombre IUPAC sodio; 4-[3,6-bis(dietilamino)xanteno-10-ium-9-il]benceno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Red 52
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.1314