Learn More
Sulforhodamine B sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Sulforhodamine B sodium salt is a fluorescent dye with uses spanning from laser-induced fluorescence (LIF) to the quantification of cellular proteins of cultured cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulforhodamine B sodium salt |
| CAS | 3520-42-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H29N2NaO7S2 |
| Sinónimo | Acid Red 52 Kiton Red 620 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (86.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C2=C3C=CC(N(CC)CC)=CC3=[O+]C4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)C(S(=O)([O-])=O)=C1)(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 580.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.65 |
| Porcentaje de pureza | 98.88% |
| Mostrar más |