missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulforodamina B, MP Biomedicals™

Código de producto. 11482752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11482752 5 g
11472752 1 g
11492752 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11482752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215247905

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 3520-42-1
Fórmula molecular C29H33N2NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 608.70
Número MDL MFCD00010180
Clave InChI XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Red 52, Phloxinrhodamine
PubChem CID 131852807
Nombre IUPAC sodio 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)-2,7-dimetil-10λ⁴-xanten-10-ilio
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulforhodamine B
Color Marrón-morado
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.66
Forma física Powder
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.