Learn More
Sulforodamina B, MP Biomedicals™
Código de producto. 11472752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11472752 1 g
11482752 5 g
11492752 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215247901
CAS 3520-42-1
Fórmula molecular C29H33N2NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 608.70
Número MDL MFCD00010180
Clave InChI XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Red 52, Phloxinrhodamine
PubChem CID 131852807
Nombre IUPAC sodio 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)-2,7-dimetil-10λ⁴-xanten-10-ilio
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulforhodamine B
Color Marrón-morado
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.66
Forma física Powder