Learn More
Tocris Bioscience™ Sulforhodamine 101
Descripción
Sulforhodamine 101 is a fluorescent dye (excitation maximum ∼ 586 nm; emission maximum ∼ 606). Selective astrocyte marker.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulforhodamine 101 |
| CAS | 60311-02-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C31H29ClN2O6S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.71 |
| Peso molecular | 625.15 |