Learn More
de ácido sulforhodamina 101, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15403339 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15403339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60581.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Compuesto de etiquetado fluorescente
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulforhodamine 101 acid chloride
CAS 82354-19-6
Fórmula molecular C31H29ClN2O6S2
Número MDL MFCD00012406
Beilstein 8667894
Sinónimo Texas Red™; Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
Clave InChI MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=C(C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O)C1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2OC2=C3CCCN4CCCC(C=C12)=C34
Nombre IUPAC 16-[4-(clorosulfonil)-2-sulfonatofenil]-3-oxa-9λ⁵,23-diazaheptaciclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylio
Peso molecular (g/mol) 625.15
PubChem CID 452705
ChEBI CHEBI:51247
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.15
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Color Rojo
Cantidad 10 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulforhodamine 101 acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulforhodamine 101 acid chloride