Learn More
MedChemExpress Sulforhodamine 101
Código de producto. 16482796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16482796 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16482796 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY10187825mg
MedChemExpress Sulforhodamine 101 (SR101) is an amphoteric rhodamine red fluorescent dye (excitation/emission: 586/605 nm).
Sulforhodamine 101 is used extensively for investigating neuronal morphology and acts as a cell type-selective fluorescent marker of astrocytes both in vivo and in slice preparations.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 8.33 mg/mL (13.73 mM; Need ultrasonic)
Peso molecular 606.71 g/mol
CAS 60311-02-6
Sinónimo SR101