Learn More
Sulforafeno, TRC
Código de producto. 30133905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133905 100 mg 100 miligramos
17960625 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699440100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-95-0
Fórmula molecular C6 H9 N O S2
Peso molecular (g/mol) 175.27
Sinónimo Raphanin, Sulforaphen, (-)-Sulforaphene, 4-Isothiocyanato-1-(methylsulfinyl)-1-butene
Nombre IUPAC (E)-4-isotiocianiato-1-metilsulfinil-but-1-ene
SMILES CS(=O)\C=C\CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Sulforaphene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h3,5H,2,4H2,1H3/b5-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0126