Learn More
Sal sódica de sulfonazo III, Honeywell™ Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfonazo III sodium salt |
| CAS | 164581-28-6 |
| Fórmula molecular | C22H12N4Na4O14S4 |
| Número MDL | MFCD00003942 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1900148 |
| Clave InChI | OWVXGCUJHKOBMQ-SGLNGUFESA-J |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)[O-])C(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | tetrasodio; (3Z,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfonatofenil)hidraziniliden]naftalen-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 776.551 |
| Mostrar más |