Learn More
Sulfonazo III sal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478723 5 g 5 g
11488723 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10486.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68504-35-8 | C22H16N4Na4O14S4 | 780.583 g/mol
La sal sulfonazo III se utiliza como reactivo espectrofotométrico para metales alcalinotérreos e indicador para valoraciones de sulfato. En general, se utiliza como indicador.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sulfonazo III se utiliza como reactivo espectrofotométrico para metales alcalinotérreos e indicador para valoraciones de sulfato.En general, se utiliza como indicador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68504-35-8
Fórmula molecular C22H16N4Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 780.583
Número MDL MFCD00003942
Clave InChI WHVMUCGHHVLOCE-FMNKGCAFSA-N
Sinónimo Tetrasodium 4,5-dihydroxy-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonate
PubChem CID 131857569
Nombre IUPAC ácido (3E,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfofenil)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfónico;sodio
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfonazo III salt
Punto de fusión ≥300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1900148
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.57