Learn More
Witeg™ Matraces de sulfonación
Product Code. 11817800
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
11817800 200 ml cada uno
11807800 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11817800 Supplier Witeg™ Supplier No. 0 850 032
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un recipiente excelente para su uso en aplicaciones farmacéuticas.
  • Disponible en capacidades de 100 o 200 ml
  • Con 4 cuellos laterales
  • Conector de cuello central ST 29/32
  • Conector con cuellos laterales ST 19/26
Specifications
Capacidad (métrico) 200 ml
Material De vidrio
Para utilizar con (aplicación) Sector farmacéutico
Estilo de cuello 4 cuellos laterales, 1 central
Tipo de producto Matraz de sulfonación
Junta de toma CN ST 29/32, SN ST 19/26