Learn More
Sulfonamida, MP Biomedicals
Código de producto. 11453361 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11453361 25 g
1 options
Código de producto. 11453361 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210298825
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
CAS 63-74-1
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Cantidad 25 g
Sinónimo sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373