Learn More
Sulfonal, Mikromol™
Descripción
Sulfonal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfonal |
| CAS | 115-24-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfonal |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H16 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)propane, 2-Propanone, bis(ethyl sulfone), Acetone diethyl sulfone, Acetone, bis(ethyl sulfone), NSC 26248, Propane-diethylsulfone, Sulfonal, Sulfonmethane, Sulphonal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O4S2/c1-5-12(8,9)7(3,4)13(10,11)6-2/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCS(=O)(=O)C(C)(C)S(=O)(=O)CC |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(etilsulfonil)propano |
| Mostrar más |