Learn More
Sulfonal, LoGiCal
Código de producto. 30463917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463917 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463917 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3288.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfonal
CAS 115-24-2
Nombres de analitos o componentes Sulfonal
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H16 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)propane, 2-Propanone, bis(ethyl sulfone), Acetone diethyl sulfone, Acetone, bis(ethyl sulfone), NSC 26248, Propane-diethylsulfone, Sulfonal, Sulfonmethane, Sulphonal
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O4S2/c1-5-12(8,9)7(3,4)13(10,11)6-2/h5-6H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCS(=O)(=O)C(C)(C)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 2,2-bis(etilsulfonil)propano
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 228.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.049 g/mol